1-(2-Metoxifenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Metoxifeniltiourea, N-(2-Metoxifenil)tiourea
M3158-5G M3158-25G
TCIAM3158-5GEA 38 EUR
TCIAM3158-5G TCIAM3158-25G
1-(2-Metoxifenil)-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC)
1-(2-Metoxifenil)-2-tiourea
Formula: (C₆H₄(OCH₃))NC(S)NH₂
MW: 182.25 g/mol
Pto. Ebullición: 310
Pto. de fusión: 156
Número MDL: MFCD00022162
Núm. CAS: 1516-37-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C