1,2,3,4-Tetrahidro-2-metilnaftalen-1-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M3159-1G M3159-5G
TCIAM3159-1GEA 38 EUR
TCIAM3159-1G TCIAM3159-5G
1,2,3,4-Tetrahidro-2-metilnaftalen-1-ona ≥98.0% (por GC)
1,2,3,4-Tetrahidro-2-metilnaftalen-1-ona
Formula: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Pto. Ebullición: 131°C
Pto. de fusión: 15°C
Número MDL: MFCD00001690
Núm. CAS: 1590-08-5
EINECS: 216-461-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %