3-(2-Aminoetil)-6-metoxiindol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M3162-100MG M3162-500MG
TCIAM3162-100MGEA 89 EUR
TCIAM3162-100MG TCIAM3162-500MG
3-(2-Aminoetil)-6-metoxiindol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-(2-Aminoetil)-6-metoxiindol
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005663
Núm. CAS: 3610-36-4
EINECS: 222-778-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C