Methyl-2-naphthoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 2-naphthoate
M3169-5G M3169-25G
TCIAM3169-5GEA 114 EUR
TCIAM3169-5G TCIAM3169-25G
Methyl-2-naphthoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-naphthoate
Formula: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Pto. Ebullición: 290°C
Número MDL: MFCD00017345
Núm. CAS: 2459-25-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Chloroform almost transparency