1-Methyl-4-nitroimidazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M3171-1G M3171-5G
TCIAM3171-1GEA 67 EUR
TCIAM3171-1G TCIAM3171-5G
1-Methyl-4-nitroimidazole ≥98.0% (por GC)
1-Methyl-4-nitroimidazole
Formula: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Número MDL: MFCD00159683
Núm. CAS: 3034-41-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C