5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M3176-1G M3176-5G
TCIAM3176-1GEA 49 EUR
TCIAM3176-1G TCIAM3176-5G
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine ≥98.0% (por GC)
5-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-2-amine
Formula: C₁₀H₁₆N₄
Número MDL: MFCD10009563
Núm. CAS: 571189-49-6
UN: 3263
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C