Mitiglinide calcium
Proveedor: TCI
Sinónimos: Calcium (S)-2-benzyl-4-((3aR,7aS)-octahydro-2H-isoindol-2-yl)-4-oxobutanoate, S21403, (2S)-4-[(3aR,7aS)-1,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroisoindol-2-yl]-2-benzyl-4-oxobutanoate, calcium
M3177-100MG M3177-500MG
TCIAM3177-100MGEA 32 EUR
TCIAM3177-100MG TCIAM3177-500MG
Mitiglinide calcium
Mitiglinide calcium
Formula: C₃₈H₄₈CaN₂O₆
MW: 668,87 g/mol
Pto. de fusión: 185°C
Número MDL: MFCD09955408
Núm. CAS: 145525-41-3
Índice Merck: 14,06211
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +9.0 deg (C=1, MeOH (calcd.on anh.substance))
Water 4.5 to 6.0 %