(±)-2,3-Dibromopropionato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M3182-25G M3182-5G
TCIAM3182-25GEA 75 EUR
TCIAM3182-25G TCIAM3182-5G
(±)-2,3-Dibromopropionato de metilo ≥98.0% (por GC)
(±)-2,3-Dibromopropionato de metilo
Formula: C₄H₆Br₂O₂
Pto. Ebullición: 204°C
Número MDL: MFCD00017882
Núm. CAS: 1729-67-5
EINECS: 217-044-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %