Methyl-3-(benzylamino)propanoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 3-(benzylamino)propanoate
M3187-1G M3187-5G
TCIAM3187-1GEA 32 EUR
TCIAM3187-1G TCIAM3187-5G
Methyl-3-(benzylamino)propanoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Pto. Ebullición: 147°C
Número MDL: MFCD01475856
Núm. CAS: 23574-01-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %