2-Methyl-3-butenoic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M3188-1G M3188-5G
TCIAM3188-1GEA 69 EUR
TCIAM3188-1G TCIAM3188-5G
2-Methyl-3-butenoic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
2-Methyl-3-butenoic acid
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 94°C
Número MDL: MFCD00042650
Núm. CAS: 53774-20-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %