2-Methyldecahydroquinoline (mixture of isomers) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M3189-1G M3189-5G
TCIAM3189-1GEA 125 EUR
TCIAM3189-1G TCIAM3189-5G
2-Methyldecahydroquinoline (mixture of isomers) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Methyldecahydroquinoline (mixture of isomers)
Formula: C₁₀H₁₉N
MW: 153.27 g/mol
Pto. Ebullición: 206°C
Número MDL: MFCD20547663
Núm. CAS: 20717-43-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Concentration (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %