Methoxytriphenylsilane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M3193-25G M3193-5G
TCIAM3193-25GEA 362 EUR
TCIAM3193-25G TCIAM3193-5G
Methoxytriphenylsilane ≥98.0% (por GC)
Methoxytriphenylsilane
Formula: C₁₉H₁₈OSi
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD00161322
Núm. CAS: 1829-41-0
EINECS: 217-382-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C