1-Methylpyridinium Hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methylpyridin-1-ium Hexafluorophosphate
M3195-25G
M3195-5G
TCIAM3195-25GEA
209
EUR
TCIAM3195-25G
TCIAM3195-5G
1-Methylpyridinium Hexafluorophosphate ≥98.0% (by HPLC)
1-Methylpyridinium Hexafluorophosphate
Formula:
C₆H₈F₆NP MW: 239,10 g/mol |
Núm. CAS:
117029-34-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 194.0 to 198.0 deg-C |