(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
368100010 368100050
ACRO368100010EA 205 EUR
ACRO368100010 ACRO368100050
(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoato de metilo 99%
(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoato de metilo
Formula: C₁₉H₃₂O₂
Pto. Ebullición: 182 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0,895 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00135851
Núm. CAS: 301-00-8
EINECS: 206-102-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %