Methyl 1-[(2'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M3197-100G
M3197-25G
TCIAM3197-100GEA
184
EUR
TCIAM3197-100G
TCIAM3197-25G
Methyl 1-[(2'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Methyl 1-[(2'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylate
Formula:
C₂₅H₂₁N₃O₃ |
Número MDL:
MFCD09031384 Núm. CAS: 139481-44-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 166.0 to 170.0 deg-C |