Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M3198-1G M3198-5G
TCIAM3198-1GEA 31 EUR
TCIAM3198-1G TCIAM3198-5G
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl 4-Formyl-3-nitrobenzoate
Formula: C₉H₇NO₅
Número MDL: MFCD04039968
Núm. CAS: 153813-69-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C