Mal-PEG2-acid ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-[2-[2-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy]ethoxy]propanoic acid, 3-(2-(2-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)ethoxy)ethoxy)propanoic acid
M3203-1G M3203-250MG
TCIAM3203-1GEA 255 EUR
TCIAM3203-1G TCIAM3203-250MG
Mal-PEG2-acid ≥98.0% (by HPLC)
Mal-PEG2-acid
Formula: C₁₁H₁₅NO₆
MW: 257,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD23726620
Núm. CAS: 1374666-32-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 105.0 %