Malonic acid dihydrazide ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Malonohydrazide
M3206-5G
M3206-25G
TCIAM3206-5GEA
37
EUR
TCIAM3206-5G
TCIAM3206-25G
Malonic acid dihydrazide ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Malonic acid dihydrazide
Formula:
C₃H₈N₄O₂ MW: 132,12 g/mol |
Número MDL:
MFCD00041268 Núm. CAS: 3815-86-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 93.0 % |
Melting point | 156.0 to 160.0 deg-C |