1-Methylimidazole hydrobromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-1H-imidazole hydrobromide, 1-Methylimidazolium bromide
M3212-5G M3212-25G
TCIAM3212-5GEA 16 EUR
TCIAM3212-5G TCIAM3212-25G
1-Methylimidazole hydrobromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Methylimidazole hydrobromide
Formula: C₄H₆N₂·HBr
Número MDL: MFCD18251295
Núm. CAS: 101023-58-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %