1-Methylimidazole trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M3214-5G
M3214-25G
TCIAM3214-5GEA
79
EUR
TCIAM3214-5G
TCIAM3214-25G
1-Methylimidazole trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Methylimidazole trifluoromethanesulphonate
Formula:
C₅H₇F₃N₂O₃S Pto. de fusión: 88°C |
Número MDL:
MFCD18251289 Núm. CAS: 99257-94-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |