N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M3215-1G M3215-5G
TCIAM3215-1GEA 87 EUR
TCIAM3215-1G TCIAM3215-5G
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N²-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine-2,3-diamine
Formula: C₇H₈F₃N₃
Número MDL: MFCD00068119
Núm. CAS: 172648-55-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C