trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M3219-1G
M3219-5G
TCIAM3219-1GEA
69
EUR
TCIAM3219-1G
TCIAM3219-5G
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid ≥98.0% (por GC)
trans-4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₅NO₄ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD11519178 Núm. CAS: 69907-67-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 164.0 to 168.0 deg-C |