2-Methyladamantan-2-yl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acrylic acid 2-Methyladamantan-2-yl ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M3223-5G M3223-25G
TCIAM3223-5GEA 64 EUR
TCIAM3223-5G TCIAM3223-25G
2-Methyladamantan-2-yl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Methyladamantan-2-yl acrylate
Formula: C₁₄H₂₀O₂
MW: 220,31 g/mol
Número MDL: MFCD08704223
Núm. CAS: 249562-06-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %