1-Methylcyclopentyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M3228-1G M3228-5G
TCIAM3228-1GEA 38 EUR
TCIAM3228-1G TCIAM3228-5G
1-Methylcyclopentyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Methylcyclopentyl methacrylate
Formula: C₁₀H₁₆O₂
Núm. CAS: 178889-45-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %