4-Bromo-2-fluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
M3229-5G
M3229-25G
TCIAM3229-5GEA
46
EUR
TCIAM3229-5G
TCIAM3229-25G
4-Bromo-2-fluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-fluorobenzoato de metilo
Formula:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,04 g/mol |
Número MDL:
MFCD06203731 Núm. CAS: 179232-29-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...