1-[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]-4-n-pentylbenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Methoxy-4-[(4-pentylphenyl)ethynyl]benzene, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-(4-pentylphenyl)acetylene, 1-(4-Methoxyphenyl)ethynyl-4-pentylbenzene
M3230-25G M3230-5G
TCIAM3230-25GEA 311 EUR
TCIAM3230-25G TCIAM3230-5G
1-[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]-4-n-pentylbenzene ≥98.0% (por GC)
1-[(4-Methoxyphenyl)ethynyl]-4-n-pentylbenzene
Formula: C₂₀H₂₂O
MW: 278,395 g/mol
Pto. de fusión: 45°C
Número MDL: MFCD00187208
Núm. CAS: 39969-28-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f11b66b5fd991d3646a29e495654bfe5c202be8&vid=8fd0d83d4c57d0f8a1823ffb375f8bd83bd2bd64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %