1-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-[1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
M3232-200MG M3232-1G
TCIAM3232-200MGEA 23 EUR
TCIAM3232-200MG TCIAM3232-1G
1-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₂H₂₁BN₂O₃
MW: 252,1177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12405649
Núm. CAS: 847818-71-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C