2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M3233-1G M3233-5G
TCIAM3233-1GEA 30 EUR
TCIAM3233-1G TCIAM3233-5G
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
2-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BO₄
Número MDL: MFCD05663866
Núm. CAS: 653589-95-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C