4'-Methyl-4-biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
M3235-1G M3235-5G
TCIAM3235-1GEA 53 EUR
TCIAM3235-1G TCIAM3235-5G
4'-Methyl-4-biphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4'-Methyl-4-biphenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₃BO₂
MW: 212,06 g/mol
Pto. de fusión: 138°C
Número MDL: MFCD04038170
Núm. CAS: 393870-04-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %