2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine Hydroiodide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Methoxyphenethylammonium iodide, 4-(2-Aminoethyl)anisole Hydroiodide, 4-Methoxyphenethylamine Hydroiodide, 2-(4-Methoxyphenyl)ethylammonium iodide
M3240-1G
M3240-5G
TCIAM3240-1GEA
23
EUR
TCIAM3240-1G
TCIAM3240-5G
2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine Hydroiodide ≥98.0% (by HPLC)
2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine Hydroiodide
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |