7-Methyl-1-tetralone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
M3255-1G M3255-5G
TCIAM3255-1GEA 41 EUR
TCIAM3255-1G TCIAM3255-5G
7-Methyl-1-tetralone ≥98.0% (por GC)
7-Methyl-1-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O
MW: 160,22 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00087600
Núm. CAS: 22009-37-6
EINECS: 244-717-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %