Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid Methyl Ester Hydrochloride, 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride, 1-Aminocyclopropanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate HCl
M3258-1G
M3258-5G
TCIAM3258-1GEA
46
EUR
TCIAM3258-1G
TCIAM3258-5G
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Methyl-1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
Formula:
C₅H₁₀ClNO₂ MW: 151,5914 g/mol Pto. de fusión: 186°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00078879 Núm. CAS: 72784-42-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |