Benzophenone-4-maleimide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-(4-Benzoylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 4-(N-Maleimido)benzophenone, Benzophenone-4-maleimide
M3259-250MG
M3259-50MG
TCIAM3259-250MGEA
377
EUR
TCIAM3259-250MG
TCIAM3259-50MG
Benzophenone-4-maleimide ≥98.0% (por GC)
Benzophenone-4-maleimide
Formula:
C₁₇H₁₁NO₃ MW: 277,2700 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00079465 Núm. CAS: 92944-71-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 158.0 to 162.0 deg-C |