Hidrogenosuccinato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M3262-100G M3262-25G
TCIAM3262-100GEA 197 EUR
TCIAM3262-100G TCIAM3262-25G
Hidrogenosuccinato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Hidrogenosuccinato de metilo
Formula: C₅H₈O₄
Pto. Ebullición: 151°C
Número MDL: MFCD00002788
Núm. CAS: 3878-55-5
EINECS: 223-408-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C