4-Mercapto-4-metil-2-pentanona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Mercapto-4-methylpentan-2-one
M3271-25G M3271-5G
TCIAM3271-25GEA 181 EUR
TCIAM3271-25G TCIAM3271-5G
4-Mercapto-4-metil-2-pentanona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Mercapto-4-metil-2-pentanona
Formula: C₆H₁₂OS
Pto. Ebullición: 57°C
Pto. de inflamación: 54°C
Número MDL: MFCD00085208
Núm. CAS: 19872-52-7
EINECS: 243-386-8
UN: 3336
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %