Methyl 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate, 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid methyl ester
M3273-1G M3273-5G
TCIAM3273-1GEA 57 EUR
TCIAM3273-1G TCIAM3273-5G
Methyl 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Methyl 1,4-Dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 140°C
Número MDL: MFCD13195278
Núm. CAS: 26845-47-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %