3-Mercapto-2-methyl-1-pentanol mixture of diasteroisomers ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-3-sulphanyl-1-pentanol
M3274-1G M3274-5G
TCIAM3274-1GEA 29 EUR
TCIAM3274-1G TCIAM3274-5G
3-Mercapto-2-methyl-1-pentanol mixture of diasteroisomers ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Mercapto-2-methyl-1-pentanol
Formula: C₆H₁₄OS
MW: 134.24 g/mol
Pto. Ebullición: 46°C
Número MDL: MFCD08741458
Núm. CAS: 227456-27-1
EINECS: 434-900-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %