3-Methylnonane-2,4-dione ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Methyl-2,4-nonanedione
M3277-1G M3277-5G
TCIAM3277-1GEA 127 EUR
TCIAM3277-1G TCIAM3277-5G
3-Methylnonane-2,4-dione ≥97.0% (por GC)
3-Methylnonane-2,4-dione
Formula: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Pto. Ebullición: 59°C
Número MDL: MFCD08741451
Núm. CAS: 113486-29-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %