2-(4-Methoxyphenyl)-1,3-dithiane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M3278-1G M3278-5G
TCIAM3278-1GEA 40 EUR
TCIAM3278-1G TCIAM3278-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-1,3-dithiane ≥98.0% (por GC)
2-(4-Methoxyphenyl)-1,3-dithiane
Formula: C₁₁H₁₄OS₂
Número MDL: MFCD01729781
Núm. CAS: 24588-72-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C