Morfolina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Morpholinium chloride

M3284-25G M3284-5G
TCIAM3284-25GEA 163 EUR
TCIAM3284-25G TCIAM3284-5G
Morfolina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Morfolina clorhidrato
Formula: C₄H₁₀ClNO
Número MDL: MFCD00035287
Núm. CAS: 10024-89-2

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR