Morpholine hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Morpholinium bromide
M3285-25G M3285-5G
TCIAM3285-25GEA 155 EUR
TCIAM3285-25G TCIAM3285-5G
Morpholine hydrobromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Morpholine hydrobromide
Formula: C₄H₉NO·HBr
MW: 168.03 g/mol
Número MDL: MFCD22005717
Núm. CAS: 6377-82-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C