2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M3301-1G
M3301-5G
TCIAM3301-1GEA
35
EUR
TCIAM3301-1G
TCIAM3301-5G
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene ≥98.0% (por GC)
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Formula:
C₁₆H₁₆O |
Número MDL:
MFCD32263492 Núm. CAS: 1514864-84-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |