Mitotano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: o,p'-DDD, 2,4'-TDE, o,p'-TDE, 2,4'-DDD
M3304-1G M3304-5G
TCIAM3304-1GEA 46 EUR
TCIAM3304-1G TCIAM3304-5G
Mitotano ≥98.0% (por GC)
Mitotano
Formula: C₁₄H₁₀Cl₄
MW: 320,04 g/mol
Número MDL: MFCD00000850
Núm. CAS: 53-19-0
Índice Merck: 14,06216
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency