Moguisteine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
M3305-1G
M3305-250MG
TCIAM3305-1GEA
201
EUR
TCIAM3305-1G
TCIAM3305-250MG
Moguisteine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Moguisteine
Formula:
C₁₆H₂₁NO₅S Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00866839 Núm. CAS: 119637-67-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -1.0 to +1.0 deg (C=1, CHCL3) |