3-Methyl-4-nitroquinoline 1-Oxide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M3311-1G
M3311-250MG
TCIAM3311-1GEA
182
EUR
TCIAM3311-1G
TCIAM3311-250MG
3-Methyl-4-nitroquinoline 1-Oxide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Methyl-4-nitroquinoline 1-Oxide
Formula:
C₁₀H₈N₂O₃ |
Número MDL:
MFCD01685462 Núm. CAS: 14073-00-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 180.0 to 184.0 deg-C |