Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Sodium naphthalene-2,6-disulphonate, Ebert-Merz beta-acid disodium salt, 2,6-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt
N0013-25G N0013-500G
TCIAN0013-25GEA 20 EUR
TCIAN0013-25G TCIAN0013-500G
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Formula: C₁₀H₈O₆S₂
MW: 332.25 g/mol
Número MDL: MFCD00004092
Núm. CAS: 1655-45-4
EINECS: 216-735-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 90.0 % (calcd. on exclusive of NaCl)
Chloride max. 5.0 %