Sodium-1-naphthalenesulphonate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Naphthalenesulphonic acid sodium salt, Naphthalene-1-sulphonic acid sodium salt
N0015-25G N0015-500G N0015-100G
TCIAN0015-25GEA 29 EUR
TCIAN0015-25G TCIAN0015-500G TCIAN0015-100G
Sodium-1-naphthalenesulphonate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Formula: C₁₀H₈O₃S
Número MDL: MFCD00064964
Núm. CAS: 130-14-3
EINECS: 204-976-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ef74d0df8f367b4f88930b85a0cfe1bae51d0d8&vid=4ef74d0df8f367b4f88930b85a0cfe1bae51d0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %