Sodium-2-naphthalenesulphonate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
N0016-25G N0016-500G
TCIAN0016-25GEA 30 EUR
TCIAN0016-25G TCIAN0016-500G
Sodium-2-naphthalenesulphonate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Formula: C₁₀H₈O₃S
Número MDL: MFCD00064186
Núm. CAS: 532-02-5
EINECS: 208-523-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %