Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate ≥85.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
N0029-25G N0029-500G
TCIAN0029-25GEA 27 EUR
TCIAN0029-25G TCIAN0029-500G
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate ≥85.0% (by HPLC)
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate
Formula: C₁₀H₆O₇S₂.2Na
MW: 348,25 g/mol
Número MDL: MFCD00065915
Núm. CAS: 135-51-3
EINECS: 205-196-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4307356222bda8f76b29e61063b0c0a062bb27bc&vid=4307356222bda8f76b29e61063b0c0a062bb27bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%