Sodium-1-naphthol-4-sulphonate ≥85.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
N0033-25G
N0033-500G
N0033-100G
TCIAN0033-25GEA
16
EUR
TCIAN0033-25G
TCIAN0033-500G
TCIAN0033-100G
Sodium-1-naphthol-4-sulphonate ≥85.0% (by HPLC, titration analysis)
Sodium-1-naphthol-4-sulphonate
Formula:
C₁₀H₈O₄S |
Número MDL:
MFCD00021518 Núm. CAS: 6099-57-6 EINECS: 228-050-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 85.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 85.0 % |
Water | max. 10.0 % |